missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FLI1 Antibody (FLI1/4371R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 637.00€
Specifica
| Antigene | FLI1 |
|---|---|
| Clone | FLI1/4371R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18643605
|
Novus Biologicals
NBP3-20544-100ug |
100 μg |
637.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18693644
|
Novus Biologicals
NBP3-20544-20ug |
20 μg |
343.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FLI1 Monoclonal antibody specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| FLI1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 2313 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
| FLI1/4371R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB | |
| Recombinant full-length human FLI1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto