Learn More
Fluconazole, 99%, Thermo Scientific™
Fluconazole, CAS # 86386-73-4, is a synthetic triazole with antifungal activity against some species of Candida. It also shows inhibitory activity against cytochrome P-450 enzymes and it is a demethylase.
100.00€ - 1015.97€
Identificatori chimici
| CAS | 86386-73-4 |
|---|---|
| Formula molecolare | C13H12F2N6O |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.277 |
| Numero MDL | MFCD00274549 |
| InChI Key | RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol |
| PubChem CID | 3365 |
| ChEBI | CHEBI:46081 |
| IUPAC Name | 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15454479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.03 |
1g |
102.00€ 100.00€ / 1g Risparmia 2.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15464479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.06 |
5g |
334.00€ 327.01€ / 5g Risparmia 6.99€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15474479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.14 |
25g |
1036.00€ 1015.97€ / 25g Risparmia 20.03€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 86386-73-4 | |
| 306.277 | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 3365 | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| C13H12F2N6O | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| CHEBI:46081 | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
Specifica
| Fluconazole | |
| 1.05 | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol | |
| 3365 | |
| 306.27 |
| 86386-73-4 | |
| C13H12F2N6O | |
| 14,4122 | |
| Soluble indimethylsulfoxide and ethanol. | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O | |
| 306.277 | |
| CHEBI:46081 | |
| 99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ4810000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Fluconazole
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Fluconazole