Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP HPLC Column
Perfluorinated phases provide unique selectivity
Marca:  Thermo Scientific™ 82705-154630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10037304
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
  • Excellent for taxane analysis
Specifica
Specifica
Analytical Column
150 mm
100 Å
Fluorinated PFP
Silica
Taxane Analysis
PFP
4.6 mm
5 μm
L43
Hypersil GOLD
12%