Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
480.00€
Specifica
Dimensione particelle | 5 μm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 2.1 mm |
Fase stazionaria | PFP |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11553321
|
Thermo Scientific™
82705-022106 |
20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Particle size: 5μm
- Perfluorinated phases provide unique selectivity
- Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
- Excellent for taxane analysis
Specifica
5 μm | |
2.1 mm | |
PFP |