Learn More
Jenway™ Fluorimeter Interference Filter
Requires a much more narrow range of wavelengths. Jenway™ Fluorimeter Interference Filter allows a specified wavelength and light to pass through to the sample.
Marca:  Jenway™ 16181-12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11454869
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • For use with Jenway™ Fluorimeters
  • Normally used as the emission filters where a much narrower range of wavelengths is required
  • Allow the specified wavelength and light ±5nm of this through to the sample.
Specifica
Specifica
Interference Filter
330 nm
Jenway Fluorimeters