Learn More
Cytiva Fluorinated Propylene Monomer O-Ring
For use with pH electrode
Marca:  Cytiva 28-9564-97
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 12513986
  • 117.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
O-Ring
2/Pk.
5.3 x 2.4mm
pH and conductivity monitors
Fully Fluorinated Propylene Monomer