Learn More
Falcon™ Piastre e inserti per colture cellulari multipozzetto da 24 e 96 pozzetti FluoroBlok™
Bloccano la trasmissione luminosa, semplificano il rilevamento di migrazioni di cellule con marcatori fluorescenti. I supporti permeabili per piastre Corning™ Falcon™ FlouroBlok™ a 24 pozzetti sono realizzati con un'unica membrana in PET non trasparente alla luce. Per l'uso con piastra Falcon™ a 24 pozzetti.
Marca: Falcon™ 351152
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16740kg
Descrizione
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates have been specially designed for use with Falcon or Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts so evaporation and contamination due to improper lid fit is eliminated.
In the Feeding Position, pipet access is improved for fluid handling on the basolateral side. Reagents can be added quickly and consistently for timed experiments. Aspiration of media from the well is easier, reducing the risk of contamination.
In the Incubation Position, Falcon Cell Culture Inserts remain locked in position in their Falcon Companion Plate wells. Media will not wick up between the insert and well wall. The unique Falcon low-evaporation lid provides a tortuous air passage system that reduces evaporation and contamination.
Specifica
Cell Culture Insert, 8 μm Pore Size | |
Polistirene | |
Cell Culture | |
24 | |
48/Cs. | |
8 μm | |
0.65 cm |
0.3 cm2 | |
Sterile | |
Inserti per colture cellulari FluoroBlok™ per piastre a 24 pozzetti | |
Piastra per supporto permeabile in polistirene Falcon™ a 24 pozzetti con celle trattate per coltura di tessuti | |
8/Pk. | |
Polietilene tereftalato |