Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-well Non-Treated Microplate
For use in fluorescence immunoassay. Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-Well Non-Treated Microplate is suitable for non polar proteins and peptides.
284.00€
Specifica
Formato | Half-Area |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Trattamento superficiale | Non-treated |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Proprietà di legame | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Proprietà di legame | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10023973
|
Greiner Bio-One
675074 |
White | High Binding |
284.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10701634
|
Greiner Bio-One
675077 |
Black | High Binding |
284.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Can be traced back to production through defined LOT number system
- Reduction of sample volume by up to 50 %
- Sta
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
Half-Area | |
Polystyrene | |
Non-treated | |
40/Cs. |
8 x 12 | |
96 | |
40 |