Learn More
FMOC isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229221
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
199915-38-3
C16H11NO2S
281.34
DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
fmoc isothiocyanate, fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-carbothioylcarbamate, n-fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethyl isothiocyanatoformate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, fmoc isothiocyanate chn, fluoren-9-ylmethyloxycarbonyl isothiocyanate
4154759
9H-fluoren-9-ylmethyl N-(sulfanylidenemethylidene)carbamate
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N=C=S
199915-38-3
C16H11NO2S
281.34
DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
fmoc isothiocyanate, fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-carbothioylcarbamate, n-fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethyl isothiocyanatoformate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, fmoc isothiocyanate chn, fluoren-9-ylmethyloxycarbonyl isothiocyanate
4154759
9H-fluoren-9-ylmethyl N-(sulfanylidenemethylidene)carbamate
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico FMOC isothiocyanate
Punto di fusione 44.0°C to 45.0°C
Colore Yellow to Brown
Analisi elementare 65.6 to 71.0 % (C) 4.8 to 5.2 % (N)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 281.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FMOC isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.