Learn More
Nabertherm™ Forced Convection Chamber Furnace NA with C540 Controller
Good temperature uniformity with air circulation provides for ideal process conditions for annealing, curing, solution annealing, artificial ageing, preheating, or brazing. The furnaces are equipped with an annealing box for soft annealing of copper or tempering of titanium.
7375.00€ - 22150.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN 17052-1 |
---|---|
Tipo di unità di controllo | C540 |
Temperatura (sistema metrico) | 650°C |
Tipo | Chamber Furnace |
Uniformità termica | ±4°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17388039
|
Nabertherm™
NA--0362M2 |
30 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17328049
|
Nabertherm™
NA--0662M2 |
60 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17388049
|
Nabertherm™
NA--1262M2 |
120 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17348059
|
Nabertherm™
NA--2562M2 |
250 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17308069
|
Nabertherm™
NA--5062M2 |
500 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 650°C
- Stainless steel air-baffles in the furnace for optimum air circulation
- Swing door hinged on the right side
- Base frame included in the delivery, NA 15/65 designed as table-top model
- Horizontal air circulation
- Temperature uniformity up to +/- 4°C according to DIN 17052-1 (model NA 15/65 up to +/- 5°C)
- Optimum air distribution enabled by high flow speeds
- One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NA 15/65 without frame sheet)
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
DIN 17052-1 | |
650°C | |
±4°C |
C540 | |
Chamber Furnace |