Learn More
BRAND™ Forceps
PTFE forceps
43.50€ - 80.70€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10253111
|
BRAND™
113125 |
100 mm |
43.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10263111
|
BRAND™
113135 |
200 mm |
80.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10746861
|
BRAND™
113130 |
150 mm |
52.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Rectangular | |
PTFE | |
1 |