Learn More
Formamide, 99.5+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216991
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamide
NC=O
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamide
NC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Formamide
Punto di fusione 2.0°C to 3.0°C
Nota nome 99.5+%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1330g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 175°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.05% max.
Gravità specifica 1.133
Formula lineare HCONH2
Viscosità 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Indice di Merck 15, 4265
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Peso formulazione 45.04
Percent Purity ≥99.5%
Grado Extra Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P230-Mantenere umido con .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formamide