Learn More
Formamide (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Descripción
Molecular Biology-grade Formamide is commonly used in nucleic acid hybridization and sequencing. It requires pretreatment with a mixed-bed resin.
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Formamide |
pH | 4 to 5 |
Punto di fusione | 2°C |
Absorbance | 0.1 max. at 280nm |
Densità | 1.133g/cm³ |
Punti di ebollizione | 210°C |
Quantità | 100 mL |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formamide
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.