Learn More
Formic acid, ACS, 96+%
Codice prodotto. 11338058
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
2000g
2kg
500g
Product Code. 11338058
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036617.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Used as a hydrogen source, as a reducing agent and is used in tanning and dye fixing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Formic Acid
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 7°C to 9°C
Punti di ebollizione 100°C to 101°C
Intervallo percentuale saggio >96+%
Formula lineare HCOOH
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Indice di Merck 14,4241
Informazioni di solubilità Miscible with water. Partially miscible in toluene,xylene and benzene.
Peso formulazione 46.03
Percent Purity ≥96%
Grado ACS
Densità 1.220 g/mL
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 50°C (156°F)
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.371
Sensibilità Hygroscopic
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formic acid, ACS, 96+%
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Formic acid