Learn More
Acido formico, additivo eluente per LC-MS, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072218 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
10 x 1 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Fiala
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
50mL
pezzi 10
Codice prodotto. 15658430
Marca: Honeywell-Fluka 5630210X1ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
Nota nome Eluent additive for LC-MS
Punto di fusione 8.2°C to 8.4°C (literature)
Punti di ebollizione 100.4°C
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Formula lineare H2O
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Peso formulazione 46.03
Percent Purity >97.5%
Grado LC-MS
Densità 1.22 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 10 x 1 mL
Limite di esplosione 0.57
Punto d'infiammabilità 49.5°C
Punto di combustione 1004°F
Imballaggio Fiala
Densità vapore 1.6 (vs air)
Pressione del vapore 44.8 mmHg (20°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.