Learn More
Formic Acid, TraceSELECT™, ≥88.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15660830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 15660830
Marca: Honeywell-Fluka 06454250ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
TraceSELECT™, for trace analysis,≥88.0%
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formic Acid
Nota nome For trace analysis
pH Acidic
CAS 64-18-6
Punto di fusione 4°C
Punti di ebollizione ∼100.4°C (1013hPa)
Colore Colorless
Formula molecolare CH2O2
Formula lineare HCOOH
Numero MDL MFCD00003297
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
IUPAC Name acido formico
Molecular Weight (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Peso formulazione 46.03g/mol
Percent Purity ≥88.0% (T)
Grado TraceSELECT
Densità 1.20g/mL at 20°C, 1.22g/mL at 25°C
Quantità 250 mL
Limite di esplosione 0.57
Punto d'infiammabilità 49°C (120.2°F)
Punto di combustione 1004°F
Odore Stinging
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 1.6 (vs air)
Pressione del vapore 44.8mmHg (20°C)