Learn More
Formic Acid : Triethylamine 1:1 Solution, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Spécification
| Materiale o nome chimico | Formic Acid: Triethylamine 1:1 Solution |
| Colore | Colorless |
| Formula lineare | (CH3CH2)3NH+ HCOO- |
| Numero UN | UN1760 |
| Beilstein | 4150472 |
| Concentrazione | 2M:2M concentrate |
| Peso formulazione | 147.22g/mol |
| Grado | HPLC |
| Densità | 1.01g/mL at 20°C |
| Quantità | 100 mL |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu