Learn More
Formic Acid : Triethylamine 1:1 Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15690900 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15690900
Marca: Honeywell-Fluka 09752100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for HPLC, 2M:2M concentrate
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-29-5
Formula molecolare C7H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.218
Numero MDL MFCD00134943
InChI Key PTMFUWGXPRYYMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-un4t038p8m, triethylamine formate, teaf, triethylammonium formate, triethylamine, formate, triethylammonium formate mi, triethylammoniumformate, triethylammonium format, hcooh et3n, formic acid triethylamine
PubChem CID 11084032
IUPAC Name N,N-diethylethanamine;formic acid
SMILES CCN(CC)CC.C(=O)O
Spécification
Materiale o nome chimico Formic Acid: Triethylamine 1:1 Solution
Colore Colorless
Formula lineare (CH3CH2)3NH+ HCOO-
Numero UN UN1760
Beilstein 4150472
Concentrazione 2M:2M concentrate
Peso formulazione 147.22g/mol
Grado HPLC
Densità 1.01g/mL at 20°C
Quantità 100 mL
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis