Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Four-Neck Round-Bottom Flasks
Reaction flasks with center neck and with 3 parallel side necks
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03345476
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11846074
  • 280.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard
  • With 3 parallel side necks
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
Center neck - NS 45/40, Side necks - NS 29/32
Borosilicate Glass (3.3)
Reaction flasks
3000 mL
1
185 mm