missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FOXO4 Monoclonal Antibody (OTI2C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA808589
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
FOXO4 (Forkhead box O4) is encoded by the FOXO4 gene located on the X chromosome. It is also known as AFX1 or MLLT7 (Myeloid/Lymphoid or Mixed-Lineage Leukemia (Trithorax Homolog, Translocated To, 7) and is a member of the O class of forkhead/ winged helix family of transcription factors along with FOXO1, FOXO3 and FOXO6. FOXO4 is abundantly expressed in skeletal muscle and adipose tissue. FOXO4 binds to the Insulin Responsive Element (IRE) and activates downstream targets of Insulin/IGF1 signaling such as IGFBP1. However, the activation of another downstream target of the Insulin/IGF1 pathway, Akt, leads to phosphorylation of FOXO4 on specific Ser/Thr residues. This phosphorylation mediates binding of FOXO4 to 14-3-3 and eventual exit of FOXO4 from the nucleus.Specifica
| FOXO4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P98177 | |
| FOXO4 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 206-505 of human FOXO4 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2C5 | |
| Unconjugated | |
| FOXO4 | |
| AFX, AFX1, MLLT7 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4303 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto