Learn More
FOXO4 Monoclonal Antibody (OTI2C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
dietro preventivo
Specifica
| Antigene | FOXO4 |
|---|---|
| Clone | OTI2C5 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17560014
|
Origene Technologies
TA808589S |
30 μL |
dietro preventivo
30µL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17540014
|
Origene Technologies
TA808589 |
100 μL |
dietro preventivo
100µL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
FOXO4 Monoclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| FOXO4 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI2C5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto