Learn More
FOXO4 Monoclonal Antibody (OTI2C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA808589S
Descrizione
FOXO4 Monoclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| FOXO4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UHB6 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 51474 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2C5 | |
| Unconjugated | |
| LIMA1 | |
| AFX; Afx1; Afxh; AFXzeta; Fkhr3; Fork head domain transcription factor AFX1; forkhead box O4; forkhead box protein O4; forkhead protein; FOXO4; FOXO4b; MGC120490; MLLT7; myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 7 homolog; myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 7; OTTHUMP00000023497; RGD1561201 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-275 of human LIMA1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.