Learn More
Foxp3 Mouse, APC, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB71-APC-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942398
  • 477.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Foxp3
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2
Foxp3
Protein A/G Purified
RUO
20371
IgG1 κ
Flow Cytometry
3G3
APC
NP_001186276
Mouse
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.