Learn More
FRAS1 Related Extracellular Matrix 3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
337.00€ - 706.00€
Specifica
| Antigene | FRAS1 Related Extracellular Matrix 3 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18413172
|
Novus Biologicals
NBP2-30847-25ul |
25 μL |
337.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18196892
|
Novus Biologicals
NBP2-30847 |
0.1 mL |
706.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FRAS1 Related Extracellular Matrix 3 Polyclonal specifically detects FRAS1 Related Extracellular Matrix 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| FRAS1 Related Extracellular Matrix 3 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| FRAS1-Related Extracellular Matrix Protein 3, FREM3 | |
| FRAS1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P0C091 | |
| 166752 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QHDAFSLILSKDSYQWVVGNSIIEKVQVQVTVLPVDNVGPKVLVGESFIVYEGEKNSLTLQHLHVEDVDTHQDELLCTVTSQPA | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only