Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley 6L Bucket
For use with CE Bucket Trolley or CE Pre-Prepared Trolley
Marca: Vileda Professional™ 120942
234.65 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.40000kg
Includes: Color coding clips.
Descrizione
- Material: Polypropylene
- Autoclavable
- 10/Cs.