Learn More
Grembiule criogenico per congelatore
Click to view available options
Size:
M
Specifica
Tipo | Grembiule criogenico per congelatore |
Size | M |
Materiale | Strato intermedio in microfibra poliolefina/poliestere, strato interno in cotone, strato esterno in poliammide, Polyester, Cotton, Polyamide |
Colore | Blu |
Resistenza | Acqua, perdite e schizzi di materiale criogenico |
Da utilizzare con (applicazione) | Il grembiule assicura la massima protezione per il torace e la parte superiore delle gambe in caso di perdite e schizzi di materiale criogenico |
Dimensioni (L x P) | 1000 x 620 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 620 mm |