Learn More
MULTIROIR Contenitore Eurobox Pieno
Contenitore Eurobox completo con ondi solidi e pareti solide, ideale per lo stoccaggio e il trasporto di merci.
Marca:  MULTIROIR BA12011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.91000kg
Codice prodotto. 17296890
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato
  • Fondi solidi e pareti solide
  • Ideale per lo stoccaggio e il trasporto di merci
  • Impilabile e ad alta capacità di carico
  • Temperatura resistente -20°C a 110°C
Specifica
Specifica
Storage Box
Blue
400 x 300 x 120 mm
Polypropylene
Rectangular