Learn More
MULTIROIR Contenitore Eurobox Pieno
Contenitore Eurobox completo con ondi solidi e pareti solide, ideale per lo stoccaggio e il trasporto di merci.
Marca: MULTIROIR BA12021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.20000kg
Descrizione
- Miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato
- Fondi solidi e pareti solide
- Ideale per lo stoccaggio e il trasporto di merci
- Impilabile e ad alta capacità di carico
- Temperatura resistente -20°C a 110°C
Specifica
Storage Box | |
White | |
600 x 400 x 220 mm |
Polypropylene | |
Rectangular |