Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 robusto ed elettricamente conduttivo con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
Marca: SCAT™ 317633
191.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.25900kg
Description
- I due dispositivi di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
- Materiale HDPE elettricamente conduttivo con collegamento a terra per evitare scintille volanti
- Coperchio incernierato con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
- Setaccio ottimizzato per la raccolta di particelle più grandi e per il deposito di bottiglie da laboratorio
- Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
- Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
- Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per lo scarico pulito dei rifiuti liquidi
- Tutti i componenti principali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e valvola a sfera è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo ecologico ed economico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non influisce sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Spécification
200 mm (Imbuto) | |
Non autoclavabile | |
Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e infiammabili | |
Paraspruzzi, setaccio rimovibile, cavo di messa a terra, coperchio | |
Imbuto di sicurezza con coperchio a cerniera e valvola a sfera |
HDPE, conduttivo elettrostatico | |
Nero | |
Contenitori per lo smaltimento | |
GL45 |