Learn More
Furan-3-boronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-137482
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
55552-70-0
C4H5BO3
111.89
MFCD01319007
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
2734358
furan-3-ylboronic acid
OB(O)C1=COC=C1
55552-70-0
C4H5BO3
111.89
MFCD01319007
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
2734358
furan-3-ylboronic acid
OB(O)C1=COC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Furan-3-boronic acid
Punto di fusione 126°C to 128°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 mg
Peso formulazione 111.89
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furan-3-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.