Learn More
FYN Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G4B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66606-1-IG-150UL
Codice prodotto. 16878635
  • 410.00€ / 150µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descripción
Descripción
This gene is a member of the protein-tyrosine kinase oncogene family. It encodes a membrane-associated tyrosine kinase that has been implicated in the control of cell growth. The protein associates with the p85 subunit of phosphatidylinositol 3-kinase and interacts with the fyn-binding protein. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms exist.
Especificaciones
Especificaciones
FYN
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P06241, P39688, Q62844
Fyn
FYN Fusion Protein Ag11127
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1G4B1
Unconjugated
FYN
FYN, p59 Fyn, Proto oncogene c Fyn, Proto oncogene Syn, SLK, Src like kinase, SYN, Tyrosine protein kinase Fyn
Mouse
Protein G
RUO
14360, 25150, 2534
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado