Learn More
FYN Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G4B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | FYN |
|---|---|
| Clone | 1G4B1 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16888635
|
Proteintech
66606-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16878635
|
Proteintech
66606-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene is a member of the protein-tyrosine kinase oncogene family. It encodes a membrane-associated tyrosine kinase that has been implicated in the control of cell growth. The protein associates with the p85 subunit of phosphatidylinositol 3-kinase and interacts with the fyn-binding protein. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms exist.Specifica
| FYN | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FYN, p59 Fyn, Proto oncogene c Fyn, Proto oncogene Syn, SLK, Src like kinase, SYN, Tyrosine protein kinase Fyn | |
| Fyn | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1G4B1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P06241, P39688, Q62844 | |
| 14360, 25150, 2534 | |
| FYN Fusion Protein Ag11127 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FYN |