Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL555-16276-100UL
Codice prodotto. 17689896
  • 450.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
G3BP2
Polyclonal
CoraLite 555
BC011731
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
G3BP2
G3BP2 fusion protein Ag9355
100 μL
9908
Store at -20°C. Avoid exposure to light.