Learn More
Corning™ G418 Sulfate, Powder
Packaged in plastic bottles
Marca: Corning™ 61-234-RG
Dettagli aggiuntivi : CAS : 69-52-3 Peso : 0.00500kg
Specifica
2° to 8°C | |
Powder | |
Antibiotic | |
5 g |
Packaged in plastic bottles
Marca: Corning™ 61-234-RG
Dettagli aggiuntivi : CAS : 69-52-3 Peso : 0.00500kg
2° to 8°C | |
Powder | |
Antibiotic | |
5 g |