Learn More
Mettler Toledo™ Galvanic Sensor
Robust and easy to use sensors. Mettler Toledo Indicating Galvanic Sensors have integrated temperature sensor. Galvanic dissolved oxygen sensor provides an easy way to measure DO.
421.00€
Specifica
Collegamenti | BNC/Cinch |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FG4 |
Da utilizzare con (applicazione) | DO |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11957841
|
Mettler Toledo™
51340403 |
3.2 piedi | 1 m |
421.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Range di misurazione: da 0 a 200 %, 0 a 20 mg/l
- Cavo e collegamenti: 1.1 m BNC/Cinch
- Sonda di temperatura: NTC 30kΩ
- Da utilizzare con FG4
Specifica
BNC/Cinch | |
FG4 | |
DO |