Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Storage Bin
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 L
2 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Serves as solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Gamma radiation safe |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bag dimension: L x W x H: 13 x 13 x 13cm (5.12 x 5.12 x 5.12 in.) |
| Product Type | Storage bin |
| Capacità | 2 L |