Learn More
3M™ Filtro per gas e vapori GF22 A2B2, DT-4005E
Il filtro per gas e vapori 3M™ DT-4005E è un filtro sostituibile filettato DIN 40 che offre protezione A2B2 contro determinati vapori organici e gas inorganici.
Marca: 3M™ 7100265237
135.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.34000kg
Descrizione
- Protezione A2B2 da determinati vapori organici e gas inorganici
- Attacco filettato DIN40
- Compatibili con la semimaschera riutilizzabile 3M™ serie HF-300, maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ serie FF-300 e serie FF-600
- Compatibile con il respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E
Specifica
Filter | |
3M™ Powered Air Respirator PF-600E Series | |
DT-4005E | |
10/Cs. |