Learn More
3M™ Filtri gas, vapori e particolato
Eccellente campo visivo grazie all'esclusiva forma trapezoidale. Il filtro per gas, vapori e particolato 3M utilizza un attacco cartuccia a baionetta per il montaggio su maschere a pieno facciale serie 3M 6000 e 7907.
Marca: 3M™ 7000030098
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59400kg
Descrizione
Our lightweight filters combine protection with comfort. They offer low breathing resistance and good balance when connected to your mask, and they’re designed to optimise your field of vision. They can be clicked into place quickly and easily. Features a bayonet-style connection.Specifica
Organic vapor, mercury vapor and particulates | |
A1 HgP3R | |
Typical industrial applications for filters are laboratories and particulate applications | |
6096 |
EN14387:2004 + A1:2008, CE Approved | |
Cartuccia gas e vapori | |
3M™ 6000 and 3M™ 7907 Series Full Face Masks | |
4/conf. |