Learn More
3M™ Filtri gas, vapori e particolato
Eccellente campo visivo grazie all'esclusiva forma trapezoidale. Il filtro per gas, vapori e particolato 3M utilizza un attacco cartuccia a baionetta per il montaggio su maschere a pieno facciale serie 3M 6000 e 7907.
Marca: 3M™ 7000021315
73.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Our lightweight filters combine protection with comfort. They offer low breathing resistance and good balance when connected to your mask, and they’re designed to optimise your field of vision. They can be clicked into place quickly and easily. Features a bayonet-style connection.Specifica
Single compound organic vapor (boiling point below 65°C) and particulates | |
AXP3 R | |
Typical industrial applications for filters are laboratories and particulate applications | |
6098 |
EN14387:2004 + A1:2008, CE Approved | |
Gas, Vapor and Particulate Filter | |
3M™ 6000 and 3M™ 7907 Series Full Face Masks | |
32/Pk. |