Learn More
3M™ Filtri gas, vapori e particolato
Eccellente campo visivo grazie all'esclusiva forma trapezoidale. Il filtro per gas, vapori e particolato 3M utilizza un attacco cartuccia a baionetta per il montaggio su maschere a pieno facciale serie 3M 6000 e 7907.
Marca:  3M™ 7000032083
94.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.59200kg
Codice prodotto. 17113618
  • 162.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Unique, compatible Bayonet Filter Attachment System allows different types of filters to just be clicked into place ensuring optimum ease of use.
  • Lightweight, low breathing resistance, and well-balanced when fitted to mask
  • Provides excellent field of vision as a result of the unique trapezoidal shape
  • Bayonet-style cartridge connection for fitting to 3M 6000 and 7907 Series Full Face Masks
Specifica
Specifica
P3 R
Gas, Vapor and Particulate Filter
3M™ 6000 and 3M™ 7907 Series Full Face Masks
FFP3
Typical industrial applications for filters are laboratories and particulate applications
6035