Learn More
3M™ Filtri gas, vapori e particolato
Eccellente campo visivo grazie all'esclusiva forma trapezoidale. Il filtro per gas, vapori e particolato 3M utilizza un attacco cartuccia a baionetta per il montaggio su maschere a pieno facciale serie 3M 6000 e 7907.
Marca: 3M™ 7100066103
3.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Descrizione
Unique, compatible Bayonet Filter Attachment System allows different types of filters to just be clicked into place ensuring optimum ease of use.
- Lightweight, low breathing resistance, and well-balanced when fitted to mask
- Provides excellent field of vision as a result of the unique trapezoidal shape
- Bayonet-style cartridge connection for fitting to 3M 6000 and 7907 Series Full Face Masks
Specifica
Filter Retainer | |
Typical industrial applications for filters are laboratories and particulate applications | |
3M™ 6000 and 3M™ 7907 Series Full Face Masks | |
501 |