Learn More
Trajan Scientific™ Shimadzu Plug Style Premium High-Temperature HT Septa
Retains softness and pierceability at high temperatures and low injection port adhesion.
Marca:  Trajan Scientific™ 041895
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12995721
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Bleed and temperature optimized
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 400°C (330°C for 17mm size)
Specifica
Specifica
BTO Silicone
400°C
HT GC Plug
50/Pk.