Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Helps in maintaining a high performance chromatography system
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 062713
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15258843
  • 27.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High quality fused silica tubing
  • Tubing protected with high temperature polyimide resin
  • Used in a wide range of GC, LC and biotechnology applications
Specifica
Specifica
Tubing
0.15 mm
1 m
GC, LC and Biotechnology
0.363 mm