Learn More
GCAT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-05994-50ul
Codice prodotto. 18618516
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GCAT Polyclonal antibody specifically detects GCAT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GCAT
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
2-amino-3-ketobutyrate-CoA ligase, AKB ligase, Aminoacetone synthase, EC 2.3.1, EC 2.3.1.29, Glycine acetyltransferase, glycine C-acetyltransferase, glycine C-acetyltransferase (2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase), KBL2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase, mitochondrial, MGC23053
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GCAT fragment.
50 μg
Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
23464
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS, pH7.0
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified