missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEFT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17028-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16896834

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange. The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange (Souchet et al., 2002 ).
Specifica

Specifica

GEFT
Polyclonal
Unconjugated
ARHGEF25
ARHGEF25, GEFT, p63RhoGEF, RhoA/RAC/CDC42 exchange factor
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115557, 314904, 52666
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P720, Q86VW2, Q9CWR0
Arhgef25
GEFT Fusion Protein Ag10436
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali