Learn More
BTX™ Elettrodi da elettroporazione BTX™ Genepaddles™
Genepaddles™ Electroporation Electrodes are paddle-style reusable electrodes suitable for both in vitro and in vivo gene delivery.
645.00€ - 1560.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Somministrazione di geni in-vivo e di geni embrionali in-vitro |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroporazione BTX |
Materiale | Placcato in oro |
Tensione | 0/200 V |
Intervallo della lunghezza dell'impulso | Da 10 μsec. a 99 msec. in PBS |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15437290
|
BTX™
450170 |
Genepaddles Kit | 5 mm | 0.19 in. |
1560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15427270
|
BTX™
450123 |
Genepaddles | 5 mm | 0.19 in. |
690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15417270
|
BTX™
450122 |
Genepaddles | 3 mm | 0.11 in. |
645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15427290
|
BTX™
450169 |
Genepaddles Kit | 3 mm | 0.11 in. |
1530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Compatibili con sistemi di elettroporazione BTX Gemini X2 ed ECM-2001
- Due modelli per adattamento all'area di destinazione
- Placcati oro, non invasivi
- Spessore: 1 mm
- Facile pulizia
- Durata di circa 1500 impulsi
Specifica
Somministrazione di geni in-vivo e di geni embrionali in-vitro | |
Placcato in oro | |
Da 10 μsec. a 99 msec. in PBS | |
0.03 to 0.39 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Sistema di elettroporazione BTX | |
0/200 V | |
1 Ea. | |
Da 1 a 10 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.