Learn More
S Murray™ Vasi per uso generico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
Descrizione
- Medium weight polyethylene jars
- Extra wide neck
Specifica
Materiale chiusura | Polipropilene |
Tipo di chiusura | Vite |
Diametro (sistema metrico) | 78 mm |
Product Type | Jar |
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
Include | Cap |
Materiale | MDPE |
Peso (sistema metrico) | 0.5 kg |
Closure Included | Sì |