Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie con collo stretto per uso generico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Descrizione
- Clear general purpose bottles
- Polypropylene screw closure
Specifica
Materiale chiusura | Polipropilene |
Dimensione chiusura | 18/R4 mm |
Tipo di chiusura | Vite |
Diametro (sistema metrico) | 30 mm |
Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
Product Type | Bottiglia a collo largo |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Colore | Semitrasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione e il campionamento dei liquidi |
Include | Chiusura a vite in polipropilene |
Show More |