Learn More
Meditrade™ Guanti per esame Gentle Skin™ Grip Latex, DPI Cat. III
Catalog Number 17193901
Click to view available options
Size:
L
M
S
XL
I guanti monouso in lattice non sterili Meditrade™ sono testurizzati per garantire una presa eccellente. I guanti ambidestri sono di colore bianco naturale con un polsino bordato.
  • AQL 1,5
  • Classe I medica
  • DPI di categoria III
  • EN ISO 13485:2016
  • Conforme agli alimenti
  • Delicati sulla pelle™ impugnatura
  • Lattice con superficie rivestita in polimero
  • Bianco naturale
  • Senza polvere
  • Non sterili
  • testurizzati
  • Polsino con bordino
  • Ambidestri
  • Monouso
  • Durata di conservazione di cinque anni
Certificazione/Conformità AQL 1.5
Certifications/Compliance (Europe) EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, CONFORMITÀ ALIMENTARE
Content And Storage Durata di conservazione 5 anni se conservato correttamente: Conservare in un luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce solare e dalle luci fluorescenti. Evitare temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
Colore Bianco Naturale
Monouso Sì
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free Sì
Materiale Lattice
Size S
Spessore (sistema metrico) Polso: 0,080 mm; Palmo: 0,110 mm; Dito: 0,120 mm
Serie 1221 Grip
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm