missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Germanium Standard For ICP, 1000μg/mL in H2O, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ge | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Germanium Standard |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Certificato di analisi | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Water/Trace F- |
| Quantità | 125 mL |
| Grado | Assurance |
| Vedi altri risultati |
Product intended for laboratory use only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto