Learn More
GFP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
320.00€ - 1555.00€
Specifica
| Target Species | Non-species specific, C. elegans, Plant |
|---|---|
| Simboli geni | GFP |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18750264
|
Novus Biologicals
NB600-308SS |
320.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
|
18730254
|
Novus Biologicals
NB600-308 |
637.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
|
30156535
|
Novus Biologicals
NB600-308-1mg |
1 mg |
1555.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GFP Polyclonal specifically detects GFP in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot, Electron Microscopy, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount, Knockdown Validated.Specifica
| Non-species specific, C. elegans, Plant | |
| GFP | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only